VWR®, Permanent Marker Pens
Toimittaja: VWR
811-0055EA 58.8 EUR
VWRU52877-886 VWRU52877-842 VWRU52877-810 811-0055 811-0057 811-0056 811-0059 811-0058
VWR®, Permanent Marker Pens
Kynät Permanent Markers
Sopii dioihin, näytepusseihin ja dekantterilaseihin.
  • Kirjoittaa lasiin, muoviin, kalvoihin, puuhun ja paperiin
  • Pysyvä muste kuivuu hetkessä
Eri värejä: 6 mustaa, 2 punaista, 2 sinistä, 2 vihreää.