Hait: Sterilointi-indikaattori
Sterilointi-indikaattoreilla pystytään osoittamaan, että autoklavointi- tai kuumailmasterilointiolosuhteet ovat olleet oikeanlaiset. Biologisessa bioindikaattorissa lasiampullin sisällä olevat itiöt kuolevat oltuaan määräajan määrätyssä lämpötilassa.  Jos aika on lyhyempi tai lämpötila matalampi, niin osa itiöistä säilyy elinkykyisenä ja pystyy kasvamaan sekä muuttamaan ampullin värin sitä inkuboitaessa. Sterilointi-indikaattoreina käytetään myös erilaisia teippejä ja tarroja, joiden väri muuttuu  lämpötilan muutoksen seurauksena indikoiden oikeita olosuhteita. Indikaattoriteipit ovat yleisesti käytössä kuumailmasteriloinnissa.
Sterilointi-indikaattoreilla pystytään osoittamaan, että autoklavointi- tai kuumailmasterilointiolosuhteet ovat olleet oikeanlaiset. Biologisessa bioindikaattorissa lasiampullin sisällä olevat itiöt kuolevat oltuaan määräajan määrätyssä lämpötilassa. Jos aika on lyhyempi tai lämpötila matalampi, niin osa itiöistä säilyy elinkykyisenä ja pystyy kasvamaan sekä muuttamaan ampullin värin sitä inkuboitaessa. Sterilointi-indikaattoreina käytetään myös erilaisia teippejä ja tarroja, joiden väri muuttuu lämpötilan muutoksen seurauksena indikoiden oikeita olosuhteita. Indikaattoriteipit ovat yleisesti käytössä kuumailmasteriloinnissa.
57  results were found
SearchResultCount:"57"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Sterikon® plus bioindikaattoreita voidaan käyttää autoklaavien toimivuuden testaamiseen (15 minuuttia 121 ° C: ssa). Niillä voidaan myös tarkistaa min...
Toimittaja: LIOFILCHEM S.R.L.
Kuvaus: Biological indicators for validating the sterilisation using steam (autoclaves), VHP (isolators), dry heat and irradiation processes.
Toimittaja: LIOFILCHEM S.R.L.
Kuvaus: Biological indicators for validating sterilisation using steam sterilisation (autoclaves).
Toimittaja: LIOFILCHEM S.R.L.
Kuvaus: Biological indicators for validating the sterilisation using steam sterilisation (autoclaves).
Toimittaja: LIOFILCHEM S.R.L.
Kuvaus: Biological indicators for validating the sterilisation using VHP in isolators.
Toimittaja: MICRONOVA
Kuvaus: Saturated crepe paper/synthetic poly isoprene adhesive in plastic core. It is a proven method of positively confirming a completed sterilisation cycle...
Safer Human and Environmental Health
Toimittaja: LIOFILCHEM S.R.L.
Kuvaus: Biological indicators for validating the sterilisation using steam sterilisation (autoclaves).
Tuoteluettelon nro: (804-0226)
Toimittaja: 3M MEDICAL
Kuvaus: This chemical indicator tape is designed for use as packaging tape and for the immediate identification of items exposed to dry heat processing.
UOM: 1 * 1 rulla
Tuoteluettelon nro: (481-0842)
Toimittaja: 3M MEDICAL
Kuvaus: Integrating indicator for use in determining whether the process conditions necessary for sterilisation were met inside each pack. Can be used in all ...
UOM: 1 * 500 Items
Tuoteluettelon nro: (489-0109)
Toimittaja: 3M MEDICAL
Kuvaus: Indicator tapes are Class 1 process indicators used for exposure monitoring. They provide assurance to the operator handling the processed items that ...
UOM: 1 * 1 rulla
Tuoteluettelon nro: (BRND61750)
Toimittaja: Brand
Kuvaus: This self-adhesive crepe indicator tape turns from white to brown upon autoclaving.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: 3M MEDICAL
Kuvaus: An exposure monitor that securely seals packs, and provides a visual assurance that the package has been exposed to the steam sterilisation process.
Tuoteluettelon nro: (817-0302)
Toimittaja: Texwipe
Kuvaus: Sterilointi-indikaattori, TX522A, Cleanroom labels, autoclavable, Pituus: 50 mm, Leveys: 50 mm
UOM: 1 * 1 rulla
Tuoteluettelon nro: (481-0844)
Toimittaja: 3M MEDICAL
Kuvaus: This steam chemical indicator offers a distinct off-white to dark brown/black color change when exposed to steam sterilization.
UOM: 1 * 240 Items
Toimittaja: PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
Kuvaus: Valkoinen kreppiteippi, käytettäväksi tavallisissa autoklaaveissa.
Tuoteluettelon nro: (489-1310)
Toimittaja: KARTELL
Kuvaus: Teippi.
UOM: 1 * 1 rulla
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 57
no targeter for Bottom