Tislausväliosa
Toimittaja: Lenz
201-0338EA 33.8 EUR
201-0338 201-0339 201-0340 201-0341 201-2222
Tislausväliosa
Tislausosat Päät
DURAN®, borosilikaattilasi 3.3, kirkas.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta korkea lämpötilan muutoksien kestävyys
Paikka hioslämpömittarille, jonka asennuspituus on 55 mm. Koirashiosten välinen kulma on 75°.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta korkea lämpötilan muutoksien kestävyys
Paikka hioslämpömittarille, jonka asennuspituus on 55 mm. Koirashiosten välinen kulma on 75°.