Adapters, still heads, Quickfit®
Toimittaja: SciLabware
Quickfit®
201-0616EA 64.4 EUR
201-0616 201-8696 201-0757 201-0614 201-8701 201-1078
Adapters, still heads, Quickfit®
Tislausosat Päät
PYREX®, borosilicate glass.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta korkea lämpötilan muutoksien kestävyys
Used in distillation assemblies for connecting flasks to condenser. Upper socket designed to accept thermometer either via cone/screw thread adapter or thermometer pocket.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta korkea lämpötilan muutoksien kestävyys