Sekoitusmagneetit, sylinterimäiset
Toimittaja: VWR, part of Avantor
442-0259EA 21.5 EUR
442-0259 442-4524 442-4521 442-4525 442-4529 442-4527 442-4523 442-0261 442-4520 442-4522 442-4528 442-4530 442-0260 442-0295
Sekoitusmagneetit, sylinterimäiset
Sekoittajat Magneettisauva tai namu
PTFE-päällystetty, kestävä Alnico V -magneettiydin. Pyöreä, sileä pinta.
  • Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys
  • Äärimmäisen lämmönkestävä, sopii käytettäväksi korkeissa ja alhaisissa lämpötiloissa (-200–+280 °C)