Sekoitusmagneetit
Toimittaja: VWR, part of Avantor
442-0485EA 15.9 EUR
442-0485 442-0482 442-0483 442-0484
Sekoitusmagneetit
Sekoittajat Magneettisauva tai namu
PTFE-päällystetty, kestävä Alnico V -magneettiydin. Sileä pinta ja pyöristetyt reunat tehostavat sekoitusta myös alhaisilla nopeuksilla. Edullinen ja erittäin suorituskykyinen.
  • Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys
  • Lämmönkestävä, sopii käytettäväksi korkeissa ja matalissa lämpötiloissa (-200...+280 °C)