Sekoitusmagneetit kyveteille
Toimittaja: VWR Collection
442-0502EA 16.9 EUR
442-0502
Sekoitusmagneetit kyveteille
Sekoittajat Magneettisauva tai namu
PTFE-päällystetty, kestävä Alnico V -magneettiydin. Tarkoitettu sekoittamiseen 10 mm:n vakiokyveteissä.
  • Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys
  • Lämmönkestävä, sopii käytettäväksi korkeissa ja matalissa lämpötiloissa (-200...+280 °C)