VWR®, Sekoitusmagneetit, tavalliset
Toimittaja: VWR
VWR®
442-0269EA 35.4 EUR
442-0269 442-0280 442-0270 442-0271 442-0265 442-0276 442-0266 442-0277 442-0267 442-0278 442-0279 442-0268 442-0272 442-0273 442-0262 442-0274 442-0263 442-0275 442-0264
VWR®, Sekoitusmagneetit, tavalliset
Sekoittajat Magneettisauva tai namu
PTFE-päällystetty, vahva Alnico V -magneettisydän. Sileä pinta pyöristetyillä reunoilla, jotka tehostavat sekoitusvaikutusta jopa pienillä nopeuksilla.
  • Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys
  • Kestää hyvin lämpötiloja, voidaan käyttää korkeissa ja matalissa lämpötiloissa (-200...+280 °C)