VWR®, Sekoitusmagneetit, kolmionmalliset
Toimittaja: VWR
VWR®
442-0390EA 31.1 EUR
442-0390 442-0391 442-0392 442-0386 442-0387 442-0388 442-0389 442-0393 442-0385
VWR®, Sekoitusmagneetit, kolmionmalliset
Sekoittajat Magneettisauva tai namu
PTFE-päällystetty, kestävä Alnico V -magneettiydin. Sileä pinta. Erityisen tehokas kiintoaineiden liuottamiseen ja sedimenttien sekoittamiseen säiliön pohjan kaavinta muistuttavan toiminnan ansiosta.
  • Voimakas sekoitus jo alhaisilla nopeuksilla
  • Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys
  • Kestää hyvin lämpötiloja, voidaan käyttää korkeissa ja matalissa lämpötiloissa (-200...+280 °C)