VWR®, Sekoitusmagneetit, rattaan muotoiset
Toimittaja: VWR
VWR®
442-0490EA 79.4 EUR
442-0490 442-0491 442-0492
VWR®, Sekoitusmagneetit, rattaan muotoiset
Sekoittajat Magneettisauva tai namu
PTFE-päällystetty, vahva Alnico V -magneettisydän. Erityinen muoto korotetulla pinnalla keskellä takaa erittäin hyvän sekoittumisen myös alhaisilla nopeuksilla. Ihanteellinen käytettäväksi lasidekanttereissa.
  • Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys
  • Lämmönkestävä, sopii käytettäväksi korkeissa ja matalissa lämpötiloissa (-200...+280 °C)