  • Tuoteluettelo
  • Kriteerit
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "Lasisauvat/putket"
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/69/18989369.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  Kavalier
Kuvaus:   Glass tubing
Tuoteluettelon nro: (KAVA271070000)
Toimittaja:  Kavalier
Kuvaus:   Glass rods
UOM:  1 * 121 Items
Toimittaja:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus:   Glass rods, AR®-glass
Tuoteluettelon nro: (HECH42830002)
Toimittaja:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus:   Glass tubings, DURAN® Borosilicate glass
UOM:  1 * 1 kg
Tuoteluettelon nro: (201-0539)
Toimittaja:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus:   Glass tubings
UOM:  1 * 50 Items
Toimittaja:  FISCHER LABORTECHNIK GMBH
Kuvaus:   Glass rods
Tuoteluettelon nro: (SCOR1028427)
Toimittaja:  SCHOTT ROHRGLAS
Kuvaus:   Glass tubing
UOM:  1 * 12 kg
Toimittaja:  FISCHER LABORTECHNIK GMBH
Kuvaus:   Glass tubing
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 8