Tarjouskoodillisten tuotteiden hinnat eivät näy tällä hetkellä oikein verkkokaupassa - korjaamme vikaa.
  • Kriteerit
    • In Stock (50)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
Hanat
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/68/18709668.jpg
Sulkuhanoja käytetään tynnyreissä tai Jerry-kannuissa helpottamassa isojen astioiden sisällön annostelua. Hanaliitosten kierre oltava sama kuin tynnyrin tai kanisterin, jotta liitos ei vuoda. Letkuliitoshanoja voidaan käyttää sulkemaan virtaus letkussa. Letkuliitinhanoja on saatavana 2-tie tai 3-tie liitoksilla. Hanaruuvi tai neulaventtiili hanoja on saatavana varaosina esim. byretteihin. Hanan poraus (bore) kertoo minkä kokoinen reikä hanassa on. Lasiliitoksia hanalla on saatavana Y-muotoisena tai T-muotoisena.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"129"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Eksikaattori, Spare or replacement, VWR®, Nimellinen koko: 300 DN, Käytettävä korkeus: 150 mm, Ulkohalk. × kork.: 380×283 mm
Toimittaja:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus:   PTFE venttiili, tulpan hattu muovia
Toimittaja:  KARTELL
Kuvaus:   HDPE, valkoinen
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  Thermo Scientific
Kuvaus:   PP, mukana HDPE-putkisovitin
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  BÜRKLE
Kuvaus:   HDPE, natural.
Toimittaja:  Thermo Scientific
Kuvaus:   PP, läpinäkyvä, PTFE-hana, valkoinen
Toimittaja:  BÜRKLE
Kuvaus:   PP/PE, punavalkoinen, tai PVDF, läpinäkyvä
Tuoteluettelon nro: (BRND82415)
Toimittaja:  Brand
Kuvaus:   Stopcocks made of borosilicate glass 3.3 are suitable for Novus desiccators with lid socket.
UOM:  1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 129
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Seuraava