Sulkuhanat, yksiteinen
Toimittaja: Lenz
227-3139EA 101 EUR
227-3139 LENZ02221402 227-3138 201-3116 227-3135 227-3133 201-0494 201-3114 201-3136 227-3140 227-3130 201-1106 201-1107 205-2221 LENZ02161404 205-2223
Sulkuhanat, yksiteinen
Hanat
DURAN®, borosilikaattilasia, kiinteä lasi- tai PTFE-avain.
  • Vaihdettavat NS-avaimet ja T-poraus
  • Kierteellinen lukituslaite
  • Vuotonopeus on standardin DIN 12540-1 mukainen
Suora poraus.
* with capillary side arms
** with rubber retaining device.
Sertifikaatit: DIN 12554.