Hanat, sulkuhanat, kolmitie, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
216-4424EA 73.7 EUR
216-4424 216-4425
Hanat, sulkuhanat, kolmitie, Nalgene®
Hanat
PP, läpinäkyvä, PTFE-hana, valkoinen.
T-muotoiset kolmitieventtiilit, joissa on kapenevat päät.
For regulating or blocking the flow of liquids in tube connections. For tubing with internal diameter 6,4 mm to 9,5 mm.