Hait: Tulpat
Koeputkien ja pullojen kartiomallisia tulppia on saatavana erittäin laaja valikoima. Kartiomallinen tulppa on hyvin joustava ja tiivistyy hyvin suuaukkoon. Näitä korkkeja on saatavana monesta eri materiaalista, kumikorkin ollessa joustavin. Lasitulppia on saatavana vakiohioskorkkeina. Koeputkissa käteviä ovat hetulatulpat. Silikonitulppia voidaan käyttää kemikaalikestävyyttä vaativissa kohteissa. Lyofilisointiin löytyvät omat kaksivaiheiset lyofilisointikorkit.
Koeputkien ja pullojen kartiomallisia tulppia on saatavana erittäin laaja valikoima. Kartiomallinen tulppa on hyvin joustava ja tiivistyy hyvin suuaukkoon. Näitä korkkeja on saatavana monesta eri materiaalista, kumikorkin ollessa joustavin. Lasitulppia on saatavana vakiohioskorkkeina. Koeputkissa käteviä ovat hetulatulpat. Silikonitulppia voidaan käyttää kemikaalikestävyyttä vaativissa kohteissa. Lyofilisointiin löytyvät omat kaksivaiheiset lyofilisointikorkit.
114  results were found
SearchResultCount:"114"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Stopper for test tubes Ø 12 to 16 mm, polyethylene, with tongues.
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Greaseless closure, which prevents ground joints from seizing. With inclined, circumferential sealing lips for better sealing and reduced risk of brea...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Luonnonkorkkia, A1-laatu.
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These stoppers are made of cellulose and are used for microbiological samples and tissue cultures in test tubes or Erlenmeyer flasks.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Borosilicate 3.3 glass.
Tuoteluettelon nro: (217-0895)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Stopper, cork
UOM: 1 * 20 Items
Tuoteluettelon nro: (462-0585)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Drain stoppers, VWR®
UOM: 1 * 5 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These plugs are made of bonded dense weave cellulose acetate which provides an excellent barrier to mite infestation. They are precision manufactured ...
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: These standard taper hollow stoppers are made from borosilicate glass 3.3 and have a hexagonal head.
Toimittaja: Simport Scientific
Kuvaus: Painotulpat PE ja kaksiasentoiset painokorkit on valmistettu polyeteenistä. Ne sopivat koeputkiin, joiden ulkohalkaisija on 12 tai 17 mm. Kaksias...
Toimittaja: Simport Scientific
Kuvaus: Made of thermoplastic elastomer these disposable closures produce a firm, leak-resistant seal for glass and plastic tubes. They will protect samples f...
Toimittaja: Simport Scientific
Kuvaus: Ihanteelliset sulkimet lasi- ja muovireagenssi-, näyte- ja viljelyputkille, LDPE.
Toimittaja: Saint-Gobain
Kuvaus: Kartiomaiset luonnonharmaansiniset kumitulpat ilman reikiä.
Toimittaja: Simport Scientific
Kuvaus: HDPE. Fit tubes of 15 ml capacity and 17 mm Ø.
Toimittaja: Saint-Gobain
Kuvaus: These slightly conical translucent stoppers are made from silicone.
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: Tulppa, kumia, WHEATON®
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 114
no targeter for Bottom