Tulpat, kartiomalliset, Iso-Versinic®
Toimittaja: Saint-Gobain
VERN271014EA 128 EUR
VERN271014
Tulpat, kartiomalliset, Iso-Versinic®
Valmistettu fluoroelastomeerista Viton®. Erinomainen kemikaalinkestävyys jopa korkeissa lämpötiloissa.
  • Kestää monia happoja ja aggressiivisia kemikaaleja jopa korkeina konsentraatioina ja korkeissa lämpötiloissa, erityisesti hiilivetyjä, öljyjä ja vahvoja happoja, aromaattisia ja kloorattuja liuottimia
  • Kätevät pakkauskoot
  • Kestää lämpötiloja -20...+200 °C (enintään +300 °C lyhyitä aikoja)