Tulpat, kumia, taitettavat reunukset
Toimittaja: Saint-Gobain
217-0186EA 36 EUR
217-0186 217-0185 217-0184 217-0183 217-0182 391-2259 391-2257 391-2258
Tulpat, kumia, taitettavat reunukset
Tulpat Kumi
The white stoppers made of natural rubber guarantee absolute impermeability, even when the edges of the tubes or glass, metal or plastic containers to be sealed are imperfect. They can be punctured and resealed after sampling, even after several uses.
  • Loistava tiivistys ja suoja ulkopuolelta
  • voidaan lävistää
  • Edullinen