Tulpat, Versilic®, taitettavat reunukset
Toimittaja: Saint-Gobain
Versilic®
217-0189EA 42.1 EUR
217-0189 391-2262 217-0188 217-0187 391-2260 391-2261 217-0191 217-0190
Tulpat, Versilic®, taitettavat reunukset
Tulpat Silikoni
These stoppers are made of translucent silicone. The stoppers guarantee absolute impermeability, even when the edges of the tubes or glass, metal or plastic containers are imperfect.
  • Ulkonevien osien suojaamiseen
  • Voidaan lävistää ja autoklavoida
  • Kestää ikääntymistä, otsonia ja toistuvaa sterilisointia
  • Kestää lämpötiloja –60...+220 °C (jopa +250 °C hetkittäin)
The stoppers can be punctured and resealed after sampling, even after several uses.