Tulpat, kartiomalliset, Versilic®
Toimittaja: Saint-Gobain
Versilic®
217-0167EA 0 EUR
217-0167 217-0166 217-0165 VERN263070 217-0163 217-0162 217-0161 217-0160 VERN263065 217-0159 217-0169 217-0158 217-0168 217-0170
Tulpat, kartiomalliset, Versilic®
Tulpat Silikoni
These silicone stoppers are non toxic.
  • Biologisesti neutraali, hyvä kemikaalien kestävyys
  • Kestää lämpötiloja −60 to +200 °C (enintään +220 °C lyhyitä aikoja)
  • Kestää ikääntymistä, otsonia ja toistuvaa sterilisointia
Sopii käytettäväksi ruokateollisuudessa FDA:n ja BgVV :n säädösten mukaisesti.
Sertifikaatit: DIN 12781