VWR®, Tulpat vakiohioksiin
Toimittaja: VWR
VWR®
217-0211EA 17.3 EUR
217-0211 217-0210 217-0215 217-0214 217-0213 217-0212
VWR®, Tulpat vakiohioksiin
Tulpat PE/LDPE/HDPE
Greaseless closure, which prevents ground joints from seizing. With inclined, circumferential sealing lips for better sealing and reduced risk of breakage. Easily detachable. With ergonomically shaped grip.
  • PTFE, kiinteä
  • Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys
  • Kaasu-, neste- ja vakuumitiivis
  • Kestää lämpötiloja –200...+300 °C
Tulppa joka ei jumitu kiinni. Vinot, kiertävät tiivistysreunat parantavat tiivistystä ja vähentävät särkymisriskiä. Helposti irrotettavissa. Ergonomisesti muotoiltu pidikeosa.
  • Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys
  • Kaasu-, neste- ja vakuumitiivis
  • Kestää lämpötiloja –200...+300 °C