Hait: Kryogeeniset straw-pipetit
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (211-0229)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PVC. Suojaa kryoputkia säilytyskorsissa käsittelyn ja säilytyksen aikana.
UOM: 1 * 100 Items
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Kryogeeniset straw-pipetit, Nalgene® CryoCane™, Korsi kryoputkille, Alumiini, Tuotteelle: Korsi, 5 putkelle 1,0; 1,2; 1,5 ja 2,0 ml, Pituus: 290 mm
Tuoteluettelon nro: (479-6858)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Säilytykseen nestemäisessä typessä. Turvallinen vaarallisten näytteiden pakastuksessa, PE.
UOM: 1 * 15 Items
Tuoteluettelon nro: (479-0021)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Kuudelle 1,2 tai 1,8 ml:n kryoputkelle, neljälle 3,6 ml:n kryoputkelle tai kolmelle 4,5 ml:n kryoputkelle. Alumiini.
UOM: 1 * 50 Items
Tuoteluettelon nro: (479-3260)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: PVC kryoputkien kiinnitys säilytyskorsiin varmistetaan suojamansetilla, joka suojaa näytteitä käsittelyn ja säilytyksen aikana.
UOM: 1 * 100 Items
Tuoteluettelon nro: (SIMPT313)
Toimittaja: Simport Scientific
Kuvaus: Kryogeeniset straw-pipetit, Säilytyssauvat Cryovial®-putkille, Alumiini, Tuotteelle: Enintään 5 putkelle, 1,2 tai 2 ml, Pituus: 290 mm
UOM: 1 * 12 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom