Hait: Pullotuet
Pullotuet ovat pidikkeitä, jotka auttavat pyöreäpohjaista pulloa pysymään pystyssä.
Pullotuet ovat pidikkeitä, jotka auttavat pyöreäpohjaista pulloa pysymään pystyssä.
28  results were found
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Erinomainen alusta pyöreäpohjaisille pulloille ja muillekin pyöreäpohjaisille lasiastioille. Luonnollinen korkkialusta.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Made of natural cork.
Tuoteluettelon nro: (511-0873)
Toimittaja: Saint-Gobain
Kuvaus: These rubber filter cones are designed to fit any Büchner funnel, vacuum filter vial or flask, regardless of size. These filter cones can be used with...
UOM: 1 * 7 Items
Toimittaja: ROBU GLASFILTER
Kuvaus: Conical gaskets, made of rubber, to place between filter funnel and filter flask.
Toimittaja: Saint-Gobain
Kuvaus: Can be used to provide a stable support for round-bottomed flasks and other containers with curved bases. Reversible. Non-slip, soft, stackable and ea...
Toimittaja: ROBU GLASFILTER
Kuvaus: Rubber sleeves for filter crucibles.
Toimittaja: DEUTSCH & NEUMANN
Kuvaus: Luonnonkumia.
Toimittaja: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Kuvaus: Fixed supporting frame, pipe Ø 27 mm, 1500 mm height, for: flat flanges DN 150
Toimittaja: DEUTSCH & NEUMANN
Kuvaus: Kumia, voidaan autoklavoida.
Toimittaja: DEUTSCH & NEUMANN
Kuvaus: These sleeves for filter crucibles are made from red natural rubber.
Toimittaja: USBECK Laborgeräte
Kuvaus: Pullotuet, Korkki, Tuotteelle: 250 - 500 ml, Ulkohalk.: 110 mm, Sisähalk. ala: 60 mm, Kork.: 30 mm
Tuoteluettelon nro: (KART420)
Toimittaja: KARTELL
Kuvaus: Set of 7 adapters, conical, made of black neoprene, sleeve supports for Büchner funnels and filter flasks.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (AZLOTWR038)
Toimittaja: SciLabware
Kuvaus: This stand is suitable for most round bottomed flasks.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (IKAA4448400)
Toimittaja: IKA
Kuvaus: This flask carrier with handle is constructed from anodised aluminium.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Corning
Kuvaus: PP tubes, polyetherimide support cushions.
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus: Pullotuet, Korkki, Tuotteelle: 10 - 100 ml
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom