Hait: Pullotuet
Pullotuki kuten rengastuki pitää pyöreäpohjaiset pullot pystyssä. Materiaalina on yleensä luonnonkorkki, muovi tai kumi.
Pullotuki kuten rengastuki pitää pyöreäpohjaiset pullot pystyssä. Materiaalina on yleensä luonnonkorkki, muovi tai kumi.
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Erinomainen alusta pyöreäpohjaisille pulloille ja muillekin pyöreäpohjaisille lasiastioille. Luonnollinen korkkialusta.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Made of natural cork.
Toimittaja: Saint-Gobain
Kuvaus: Can be used to provide a stable support for round-bottomed flasks and other containers with curved bases. Reversible. Non-slip, soft, stackable and ea...
Toimittaja: USBECK Laborgeräte
Kuvaus: Pullotuet, Korkki, Tuotteelle: 2000 ml, Ulkohalk.: 170 mm, Sisähalk. ala: 120 mm, Kork.: 30 mm
Toimittaja: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Kuvaus: Fixed supporting frame, pipe Ø 27 mm, 1500 mm height, for: flat flanges DN 150
Tuoteluettelon nro: (AZLOTWR038)
Toimittaja: SciLabware
Kuvaus: This stand is suitable for most round bottomed flasks.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (IKAA4448400)
Toimittaja: IKA
Kuvaus: This flask carrier with handle is constructed from anodised aluminium.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Corning
Kuvaus: PP tubes, polyetherimide support cushions.
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
Kuvaus: Holders made from PP for round bottom flasks.
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus: Pullotuet, Korkki, Tuotteelle: 10 - 100 ml
Tuoteluettelon nro: (214-1920)
Toimittaja: KARTELL
Kuvaus: Tarjoa turvallinen, liukumaton tuki pyöreäpohjaisille pulloille ja muille pullille, joiden pohja on minkä tahansa korkeuden omaava. Samakeskisiin sisä...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
Kuvaus: Lyijyrengas, punainen vinyylipinnoite ja neljä ruostumattomasta teräksestä valmistettua kiinnikettä. Pitää dekantterilasit ja pullot tukevasti kiinteä...
Tuoteluettelon nro: (BELAF389500000)
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
Kuvaus: PP
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom