Hait: Suojapaperit ja pintasuojukset
Erilaisilla suojapapereilla ja pintasuojuksilla voi kätevästi ja helposti suojata esimerkiksi laboratorion pöytäpintoja erilaisilta roiskeilta ja tahroilta. Suojapapereita löytyy sekä rullana että valmiina arkkeina. Monissa suojapapereissa on toinen puoli imukykyisempää materiaalia ja toisella puolella on kalvo (esim. polyetyleenikalvo), joka ehkäisee nesteen menemistä suojapaperin läpi. Myös muun tyyppisiä suojakalvoja ja imupapereita löytyy, esimerkiksi pinnan pehmustamiseen käsiteltäessä herkästi särkyviä välineitä tai puhdastilaan sopivia vaihtoehtoja.
Erilaisilla suojapapereilla ja pintasuojuksilla voi kätevästi ja helposti suojata esimerkiksi laboratorion pöytäpintoja erilaisilta roiskeilta ja tahroilta. Suojapapereita löytyy sekä rullana että valmiina arkkeina. Monissa suojapapereissa on toinen puoli imukykyisempää materiaalia ja toisella puolella on kalvo (esim. polyetyleenikalvo), joka ehkäisee nesteen menemistä suojapaperin läpi. Myös muun tyyppisiä suojakalvoja ja imupapereita löytyy, esimerkiksi pinnan pehmustamiseen käsiteltäessä herkästi särkyviä välineitä tai puhdastilaan sopivia vaihtoehtoja.
43  results were found
SearchResultCount:"43"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (631-1059)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Erittäin imukykyiset paperiarkit työpöydän ja pintojen suojaamiseen.
UOM: 1 * 25 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Pöydänsuojus, VWR®, Kumimatto, 330 x 279 mm, 330×279 mm
Tuoteluettelon nro: (444-0516)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Pöydänsuojus, VWR®, Spare dimpled mat
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: High quality, smooth, absorbent paper that quickly absorbs liquid spills with a thick, laminated polyethylene layer that prevents seeping onto the wor...
Tuoteluettelon nro: (111-9200)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The reusable, environmentally friendly lab mat is an economical solution to help keep bench tops clean and safe from stains, spills and wear. The Lab ...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (111-2431)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These durable FDA food grade silicone lab mats are ideal for every type of laboratory and more specialised areas such as cold rooms, cleanrooms, steri...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: For use as a table pad, slideway or for insulation.
Toimittaja: DESCO
Kuvaus: ESD workstation cover protects the workstation from ESD, dust and other contaminants.
Tarjous
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Protection sheets made from PTFE or FEP.
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Versi-Dry-suojapaperit suojaavat pintoja ja laitteita, pehmustavat särkyviä tarvikkeita ja imevät roiskeet nopeasti. Polyeteenivahvistus on veden- ja ...
Tuoteluettelon nro: (KIMB7396)
Toimittaja: KIMBERLY CLARK
Kuvaus: SCOTT® couch covers are strong, tear resistant and durable.
UOM: 1 * 12 rulla
Tuoteluettelon nro: (KIMB7398)
Toimittaja: KIMBERLY CLARK
Kuvaus: This two ply couch cover is strong, tear resistant and durable.
UOM: 1 * 12 rulla
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Made from 3,2 mm thick closed-cell polyethylene foam this bench liner provides cushioning and liquid barrier protection.
Tuoteluettelon nro: (KIMB7093)
Toimittaja: KIMBERLY CLARK
Kuvaus: Protective sheets, water repellant, Kimcare®, 375×500 mm
UOM: 1 * 100 Items
Toimittaja: Sartorius
Kuvaus: LabSorb-suojapaperit ovat erittäin imukykyiset, ja niissä on toisella puolella polyeteenipinnoite.
Toimittaja: Whatman products (Cytiva)
Kuvaus: Cytiva's Whatman™ Benchkote® surface protector is an absorbent lab paper that protects surfaces against hazardous spills. After use, the bench protect...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 43
no targeter for Bottom