VWR® Thermoplate, Surface Protection Plates
Toimittaja: VWR
115-0097EA 149 EUR
VWRI115-0097
VWR® Thermoplate, Surface Protection Plates
Nämä levyt on tehty keraamisesta lasista, ja ne suojaavat korkealaatuisia pintoja kuumilta astioilta, kuten sulatusastioilta, haihdutusastioilta, lasisäiliöiltä ja muilta.
  • Lämpötilankestävä −235,5...+648,8 °C
  • Helposti puhdistettava, likaa hylkivä pinta
  • Alhainen lämpölaajeneminen, kestää hyvin nopeita lämmönvaihteluita
  • Ne suojaavat luotettavasti myös pakastetuilta esineiltä
  • Levyjen reunoissa olevat jalat estävät suoran kontaktin suojattavien pintojen kanssa