Hait: Vanupuikot
156  results were found
SearchResultCount:"156"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Surface sampling sponges in two forms: Dry sponge sterile sampling bag with write-on strip, containing a dry, biocide-free cellulose sponge, or wet sp...
MSDS Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Swabs feature 100 ppi open or closed cell polyurethane foam, with 100% virgin polypropylene handle. Some have a blue, glass fibre, reinforced polyprop...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Critical swabs designed for cleaning disc drives, optics, PC board assemblies and other sensitive components.
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Bakteerinäytteiden keräys- ja kuljetuspuikot applikaattorien ja kuljetusvälineiden kanssa.
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Kertakäyttöinen vaahtomuovivanupuikko, jonka vaahtomuovipäällysteinen kärki on sataprosenttista polyuretaanivaahtoa (100 ppi) ja varsi puuta.
Tuoteluettelon nro: (710-0442)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Kuljetuspuikko muovivarrella, synteettisellä kärjellä ja Amies-agargeelillä.
UOM: 1 * 50 Items
Toimittaja: Texwipe
Kuvaus: This swab, for cleaning and validation sampling, features a 100% continuous filament polyester substrate that is heat-moulded (thermally bonded) onto...
Toimittaja: Texwipe
Kuvaus: This 100% continuous filament polyester is heat-moulded (thermally-bonded) onto a polypropylene handle, eliminating the need for contaminating adhesiv...
Toimittaja: Texwipe
Kuvaus: The hydroentangled non woven PE tip is extremely low in non volatile residue.
Toimittaja: COPAN
Kuvaus: 4N6FLOQSwabs® Genetics is the line of Copan patented FLOQSwabs® specifically designed and dedicated to DNA collection for human identification.
Tarjous
Tuoteluettelon nro: (KIMA23117)
Toimittaja: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Kuvaus: Vanupuikko putkessa etiketillä ja muovitikulla, PP, Pituus: 140 mm, Halk.: 12 mm
UOM: 1 * 100 Items
Toimittaja: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Kuvaus: Vanupuikkoja koeputkessa, Stuart gel, Muovi, Halk.: 12 mm, 140 mm
Toimittaja: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Kuvaus: These sterile swabs are designed with either a plastic or an aluminium stick.
Toimittaja: COPAN
Kuvaus: Liquid transport medium is contained in a sponge carrier located in the bottom of the tube.
Toimittaja: COPAN
Kuvaus: Gamma steriloituja vanupuikkoja on saatavana useissa yhdistelmissä.
Toimittaja: COPAN
Kuvaus: Laaja valikoima keräys- ja kuljetuslaitteita bakteerinäytteitä varten.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 156
no targeter for Bottom