Kuljetusputket virus- ja klamydiallenäytteille
Toimittaja: COPAN Diagnostics
710-0454EA 58.1 EUR
710-0454 710-0453 710-0451 710-0450
Kuljetusputket virus- ja klamydiallenäytteille
Vanupuikot Näytteenottopuikot näytteiden kuljettamiseen
Liquid transport medium is contained in a sponge carrier located in the bottom of the tube.
  • Special colours of caps to make differentiation easy
  • Simple insert swab into the tube after collecting sample
  • Swab tip placed in direct contact with the medium soaked sponge
Sertifikaatit: ISO 13485. ISO 9001:2008.
Pakkaus: Individually sealed in a peel-pouch. 25 swabs per box, 10x25 swabs per case.
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan