VWR®, Transport Swabs with Medium
Toimittaja: VWR
VWR®
710-0433EA 43.2 EUR
710-0433 710-0432 710-0441 710-0437 710-0436 710-0435 710-0434 710-0439 710-0438 710-0440
VWR®, Transport Swabs with Medium
Vanupuikot Näytteenottopuikot näytteiden kuljettamiseen
Bakteerinäytteiden keräys- ja kuljetuspuikot applikaattorien ja kuljetusvälineiden kanssa.
  • Monet bakteerit säilyvät näytteenottotikussa ja putkessa 24 - 48 tuntia
  • Testattu useissa tutkimuksissa aerobisilla ja anaerobisilla organismeilla
  • Joiden sinettisuljin muuttuu valkoiseksi, kun pussi avataan
Täyttävät lääkinnälliseen käyttöön tarkoitetuille laitteille asetetut laatuvaatimukset.
Sertifikaatit: Class IIa.
Pakkaus: Tikut ovat yksittäispakattuna pusseihin.
Välineet on pakattu alumiinipusseihin ja suojakaasuun.
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan