VWR® M40, Näytteenottotikku kuljetukseen
Toimittaja: VWR
VWR®
710-0442EA 49 EUR
710-0442
VWR® M40, Näytteenottotikku kuljetukseen
Vanupuikot Näytteenottopuikot näytteiden kuljettamiseen
Kuljetuspuikko muovivarrella, synteettisellä kärjellä ja Amies-agargeelillä.
Parantaa vaativien mikro-organismien talteenottoa ja säilyvyyttä nielun, haavojen, ihon ja gynekologisten näytteiden näytteenotossa.
Sertifikaatit: CLSI (formerly NCCLS).
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan