Kromatografian ruiskut, ruiskut
Toimittaja: Murray
613-4515EA 69.1 EUR
613-4515 613-4516 613-4513 613-4514 613-4511 613-4512
Kromatografian ruiskut, ruiskut
Ruiskut Ruiskut kromatografiaan
Glass syringes with metal centre nozzle, without needles.
  • Centre nozzle with Luer slip fitting