Ruiskut, kertakäyttöiset ruiskut, Omnifix®
Toimittaja: B. Braun
Omnifix® Solo
612-4871EA 392 EUR
612-4871 612-2892 612-2893 612-2894 612-3355 612-0115 612-0125 612-2895 612-2896 612-2897 612-2898 613-3837 613-1660
Ruiskut, kertakäyttöiset ruiskut, Omnifix®
Ruiskut Ruiskut, lääketieteellinen käyttö
Steriili, kertakäyttöinen, kolmiosainen, valmistettu PP:stä, lateksiton ja PVC-vapaa.
  • Ilman neulaa, selkeä asteikko
  • Männässä kaksinkertainen tiiviste, joka hidastaa näytteen injektoimista ja keräämistä. Soveltuu erityisesti pienten näytemäärien annosteluun
  • Erittäin pieni hukkaprosentti
DIN EN ISO 10993
Sertifikaatit: DIN EN ISO 10993