Ruiskut, 3-osaiset
Toimittaja: Terumo
615-0048EA 20.5 EUR
615-0048 613-2271 612-0106 613-0973 613-0974 613-2317 613-3881 613-2272 613-5645 613-5402 TERUSS-02SE23251 613-5372 613-5593 TERUMDSS01S2613E TERUMDSS01S2516E 613-4917 613-4918 613-0917 613-1599 613-3877 613-5637 613-3875 TERUSS30-ES1 613-4902 613-3879 613-1591 613-5398 TERUSS-02SE23321 TERUSS-02SE25161 TERUSS30-L1MP
Ruiskut, 3-osaiset
Ruiskut Ruiskut, lääketieteellinen käyttö
Steriili, kertakäyttöinen, kolmiosainen, lateksiton.
  • Saatavana Luer-liukukärjellä tai Luer-lukituskierteisellä kärjellä
  • Steriloitu elektronisäteen säteilytyksellä
Sertifikaatit: Täyttää direktiivin 93/42/EEC luokan IIa vaatimukset, akkreditointiorganisaatio TÜV Rheinland (Saksa), tehdas täyttää standardin ISO 9001 EN 46001 vaatimukset, ja sterilointiprosessi on validoitu standardin NF EN 550 vaatimusten mukaisesti
Pakkaus: Yksittäispakattu steriileihin läpipainopakkauksiin.