Ruiskuneulat, kertakäyttöiset neulat erityiskäyttöön, Sterican®
Toimittaja: B. Braun
Sterican®
612-0162EA 35.1 EUR
612-0162 612-0151 612-0173 612-0161 612-0160 612-0155 612-0154 612-0153 612-0159 612-0158 612-0157 612-0156
Ruiskuneulat, kertakäyttöiset neulat erityiskäyttöön, Sterican®
Ruiskuneulat
Stainless, chromium-nickel steel with transparent PP Luer lock plastic hub. These sterile hypodermic needles Sterican® have the following features: Suitable for single-use hypodermic needles for intra-muscular, subcutaneous, intravenous, intra-arterial and special injections. Thin walled needles.
  • Extremely smooth surface with light silicone coating
  • 3-facet tips, long or short bevel
  • For minimal pain upon puncture
Sertifikaatit: ISO 6009