Säiliöt, sylinterimäiset, kevyet
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
216-0318EA 308 EUR
216-0318 216-0320 216-0321 216-0322 216-0317
Säiliöt, sylinterimäiset, kevyet
Nestesäiliöt ja astiat Sylinterimäiset säiliöt
LLDPE, läpinäkyvä ja kannellinen. Edulliset mitta-asteikolliset säiliöt. Ulkoneva reunus (laippa). Seinien paksuus ~2,4 mm. Säiliötä 216-0322 voi käyttää myös 208 litran terästynnyrien sisäkkeenä.
  • Hyvä kemikaalinkestävyys
  • Kestää lämpötiloja –100...+120 °C
  • Täyttävät säännösten USP VI ja FDA 21 CFR 177.1520 vaatimukset