Säiliöt, sylinterimäiset, hanalliset, kevyet
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
216-0323EA 323 EUR
216-0323 216-0324 216-0327 216-0328 216-0325 216-0326
Säiliöt, sylinterimäiset, hanalliset, kevyet
Nestesäiliöt ja astiat Sylinterimäiset säiliöt
Economical tanks with graduations. With protruding rim (flange). Wall thickness ~2,4 mm. LLDPE, translucent with lid and spigot.
  • Hyvä kemikaalinkestävyys
  • Kestää lämpötiloja –100...+120 °C
  • Täyttävät säännösten USP VI ja FDA 21 CFR 177.1520 vaatimukset