  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "pakkausteipit"
https://fi-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/27/18989627.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"15"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Ideal for packaging and transporting of wafer boxes, this low-density PE tape is low in halogens and leachable chlorides.
Toimittaja:  3M
Kuvaus:   Universal adhesive tape for packaging, securing and labelling.
Toimittaja:  3M
Kuvaus:   Selluloosa-asetaatti. Käytössä lähes näkymätön, soveltuu toimiston, kodin tai laboratorion perustarpeisiin. Soveltuu paperin korjaamiseen ja sinetöint...
Toimittaja:  3M
Kuvaus:   Tuotteen 895 kiinnittäminen onnistuu parhaiten huoneenlämmössä. Kiinnitettynä 895:n pito säilyy pakattujen tuotteiden normaaleissa kuljetus- ja varast...
Tuoteluettelon nro: (MMMA369B3866)
Toimittaja:  3M
Kuvaus:   Scotch® standard packing tape used for packaging light cardboard. The supporting material is made of bi-axially oriented polypropylene film is coated ...
UOM:  1 * 48 rulla
Tuoteluettelon nro: (MMMA371T5066)
Toimittaja:  3M
Kuvaus:   [EN]TAPE SCOTCH BOX SEALING 50MMX66M CLE 1 * 6 rulla
UOM:  1 * 6 rulla
Toimittaja:  3M
Kuvaus:   3M Dual lock reclosable adhesive-backed fasteners tape that can bound to plastics, painted or bare metals, sealed wood, glass and more.
Toimittaja:  3M
Kuvaus:   Pakkausteippi, Leveys: 38 mm, Pituus: 66 m, ruskea
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 15
  1  2  Seuraava