Hait: Testipaperit, pH-liuskat
Perinteisiä pH-indikaattoripapereita on olemassa paperisena pH-rullana ja pH-vihkona tai muovisena pH-liuskana. pH-rulla tai pH-vihko koostuu korkealaatuisesta suodatinpaperista, joka on kyllästetty pH-indikaattorilla tai pH-indikaattoriseoksilla, kuivattu ja leikattu sitten oikean kokoisiksi. Muoviliuskassa pienet indikaattoriaineita sisältävät suodatinpaperinpalat on sijoitettu liuskan alaosaan. Vertailuasteikko, josta lukema arvioidaan, on mukana pakkauksessa.<br />Muovinen pH-testiliuska on pH-rulla- tai pH-paperiliuskavihkoa tehokkaampi käyttää ja helpompi säilyttää, ja sitä saa myös useammalla pH-alueella ja tarkemmalla mittausasteikolla. <br />Laadunvarmistus: indikaattoripaperi tarkistetaan ja kalibroidaan käyttämällä sertifioitua puskuriliuosta. Lisäksi on olemassa erityisiä indikaattoripapereita, kuten esim. lyijyasetaattipaperi rikkivedyn ja sulfidien toteamiseen ja elohopeabromidi-testipaperi arseenin toteamiseen.
Perinteisiä pH-indikaattoripapereita on olemassa paperisena pH-rullana ja pH-vihkona tai muovisena pH-liuskana. pH-rulla tai pH-vihko koostuu korkealaatuisesta suodatinpaperista, joka on kyllästetty pH-indikaattorilla tai pH-indikaattoriseoksilla, kuivattu ja leikattu sitten oikean kokoisiksi. Muoviliuskassa pienet indikaattoriaineita sisältävät suodatinpaperinpalat on sijoitettu liuskan alaosaan. Vertailuasteikko, josta lukema arvioidaan, on mukana pakkauksessa.
Muovinen pH-testiliuska on pH-rulla- tai pH-paperiliuskavihkoa tehokkaampi käyttää ja helpompi säilyttää, ja sitä saa myös useammalla pH-alueella ja tarkemmalla mittausasteikolla.
Laadunvarmistus: indikaattoripaperi tarkistetaan ja kalibroidaan käyttämällä sertifioitua puskuriliuosta. Lisäksi on olemassa erityisiä indikaattoripapereita, kuten esim. lyijyasetaattipaperi rikkivedyn ja sulfidien toteamiseen ja elohopeabromidi-testipaperi arseenin toteamiseen.
44  results were found
SearchResultCount:"44"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Testiliuskoissa käytetään indikaattorivärejä, jotka sitoutuvat kovalenttisesti reagenssipaperiin, joka on kiinnitetty muoviliuskoihin.
MSDS Tarjous
Tuoteluettelon nro: (1.09512.0003)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Potassium iodine paper is used for the determination of oxidising agents.
UOM: 1 * 3 rulla
MSDS
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Perinteiset pH-indikaattoripaperit toimitetaan 4,8 metrin rullassa. Rulla koostuu korkealaatuisesta suodatinpaperista, joka on kyllästetty indikaattor...
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Perinteiset pH-indikaattoripaperit toimitetaan 4,8 metrin rullassa. Rulla koostuu korkealaatuisesta suodatinpaperista, joka on kyllästetty indikaattor...
Tuoteluettelon nro: (1.09632.0001)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: The measurement of pH in meat plays a central role in the processing of meat products and the assessment of their quality.
UOM: 1 * 100 Items
MSDS
Tuoteluettelon nro: (1.09511.0003)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Lead (II) acetate paper is used for the determination of sulphide and hydrogen sulphide.
UOM: 1 * 3 rulla
MSDS
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Dosatest test strips provide precise and rapid pH determination, with up to four different colour blocks for each pH value.
Tuoteluettelon nro: (87891.150)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
UOM: 1 * 1 Each
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Dosatest strips incorporate a colour scale and are ideal for determining pH values for coloured solutions.
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Duo indicator papers show two different colours for each pH value.
Tuoteluettelon nro: (VWRC109526.0005)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: These rolls (4,8 m × 10 mm) have only 1 colour zone and are useful where high precision of measurement is not necessary.
UOM: 1 * 5 Items
Tuoteluettelon nro: (85402.600)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Indicator paper for testing across the complete pH range.
UOM: 1 * 5 Items
Tuoteluettelon nro: (85875.150)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Indikaattoripaperit, Elohopeabromidi -testipaperi
UOM: 1 * 50 Items
Tuoteluettelon nro: (87942.150)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Indikaattoripaperit, Kaliumjodaatti-tärkkelyspaperi Reag. Ph. Eur. 1085101
UOM: 1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (87954.150)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Indikaattoripaperit, Titan yellow paper Reag. Ph. Eur. 1090901, Kit
UOM: 1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (85409.600)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: These tri indicator papers show three different colours for each pH-value.
UOM: 1 * 5 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 44
no targeter for Bottom