Huumetesti, paneeli, huumausainemäärityksiin virtsanäytteistä
Toimittaja: SureScreen Diagnostics
SURE7DS11300SEA 0 EUR
SURE7DS11300S SUREG7DS17_U 720-0610 720-1028 SURE5DS3300 720-0620 720-0612 720-0633 700-9815 720-0624 720-0605 720-0604 720-0619 SURE6DS13 SURESDA7DS12300
Huumetesti, paneeli, huumausainemäärityksiin virtsanäytteistä
Huumetestit
Panels available for testing up to ten drugs. Ideal for pinpointing which drug is being abused. Specials also available depending on quantities, please contact your Avantor office for further information.
  • Tarkkuus 99%
  • Selkeät tulokset 5 minuutissa
  • Laaja valikoima
AMP: amfetamiinit
BAR: barbituraatit
BZO: bentsodiatsepiinit
COC: kokaiini
MAMP: metamfetamiinit
MDMA: ekstaasi
MTD: metadoni
OPI: opiaatit
PCP: fensyklidiini
TCA: trisykliset masennuslääkkeet
THC: kannabis