Hait: Paperiset indikaattorit
18  results were found
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (1.09512.0003)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Potassium iodine paper is used for the determination of oxidising agents.
UOM: 1 * 3 rulla
MSDS
Tuoteluettelon nro: (1.09511.0003)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Lead (II) acetate paper is used for the determination of sulphide and hydrogen sulphide.
UOM: 1 * 3 rulla
MSDS
Tuoteluettelon nro: (85875.150)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Indikaattoripaperit, Elohopeabromidi -testipaperi
UOM: 1 * 50 Items
Tuoteluettelon nro: (87942.150)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Indikaattoripaperit, Kaliumjodaatti-tärkkelyspaperi Reag. Ph. Eur. 1085101
UOM: 1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (87943.150)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Indikaattoripaperit, Starch potassium iodide paper Reag. Ph. Eur. 1085106, Plastic bottle for solids
UOM: 1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (310112H)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Each book contains 20 leaves measuring 2,5×0,5'' (Cobaltous chloride).
UOM: 1 * 10 Items
Tuoteluettelon nro: (85869.150)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Indikaattoripaperit, Lyijy(II)asetaatti -testipaperi, Plastic bottle
UOM: 1 * 50 Items
Tuoteluettelon nro: (87954.150)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Indikaattoripaperit, Titan yellow paper Reag. Ph. Eur. 1090901, Kit
UOM: 1 * 1 Each
Toimittaja: DESCO
Kuvaus: Humidity indicator cards (HICs) are printed with moisture sensitive spots which respond to various levels of humidity with a visible colour change fro...
Tuoteluettelon nro: (129-2643)
Toimittaja: DESCO
Kuvaus: Humidity indicator cards (HICs) are printed with moisture sensitive spots which respond to various levels of humidity with a visible colour change fro...
UOM: 1 * 125 Items
Toimittaja: MACHEREY-NAGEL
Kuvaus: These test papers allow quick and easy detection of hydrogen sulphide. This gas occurs in the processing of raw oil. It is toxic even in low concentra...
Toimittaja: MACHEREY-NAGEL
Kuvaus: The 816 N version comes in a classic test paper reel. You can choose the required test paper length simply by tearing the paper. Thus, MN 816 N is esp...
Tuoteluettelon nro: (HACH2537733)
Toimittaja: Hach
Kuvaus: Indicator paper, Hydrogen sulphide test papers for test kit HS-C
UOM: 1 * 100 Items
Tuoteluettelon nro: (711-1991)
Toimittaja: MACHEREY-NAGEL
Kuvaus: The test is used for the quick and easy determination of the relative atmospheric humidity. The paper is simply exposed to the atmosphere in question....
UOM: 1 * 12 Items
MSDS
Toimittaja: Whatman products (Cytiva)
Kuvaus: Cytiva offers a range of pH indicator and test papers to meet specific needs. These high-quality products combine ease-of-use with unsurpassed accurac...
Tuoteluettelon nro: (GERB5600)
Toimittaja: GERBER FUNKE DR N.
Kuvaus: Indicator paper for the determination of the moisture distribution in butter.
UOM: 1 * 50 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom