pH-indikaattoripaperit, MQuant®, Supelco®
Toimittaja: Merck
1.09555.0003EA 67.1 EUR
1.09555.0003 1.09527.0001 1.09489.0003 1.09556.0003 1.10962.0003 1.09514.0003 1.09526.0003 1.09557.0003 1.09486.0003 1.10232.0001 1.09521.0003
pH-indikaattoripaperit, MQuant®, Supelco®
Testipaperit, pH-liuskat pH-testiliuskat
Perinteiset pH-indikaattoripaperit toimitetaan 4,8 metrin rullassa. Rulla koostuu korkealaatuisesta suodatinpaperista, joka on kyllästetty indikaattorilla ja indikaattoriseoksilla, kuivattu ja leikattu sitten oikean kokoisiksi.
  • Rulla on paperiliuskavihkoa tehokkaampi käyttää ja helpompi säilyttää
  • Laadunvarmistus: testit tarkistetaan ja kalibroidaan käyttämällä sertifioitua puskuriliuosta
  • Indikaattoripaperien määrittämä pH-alue voi olla laaja tai suppea
* pakkaus ei sisällä väriasteikkokorttia
** 3×100 liuskan pakkaus