Hait: pH-testiliuskat
26  results were found
SearchResultCount:"26"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Testiliuskoissa käytetään indikaattorivärejä, jotka sitoutuvat kovalenttisesti reagenssipaperiin, joka on kiinnitetty muoviliuskoihin.
MSDS Tarjous
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Perinteiset pH-indikaattoripaperit toimitetaan 4,8 metrin rullassa. Rulla koostuu korkealaatuisesta suodatinpaperista, joka on kyllästetty indikaattor...
MSDS Tarjous
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Perinteiset pH-indikaattoripaperit toimitetaan 4,8 metrin rullassa. Rulla koostuu korkealaatuisesta suodatinpaperista, joka on kyllästetty indikaattor...
Tuoteluettelon nro: (1.09632.0001)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: The measurement of pH in meat plays a central role in the processing of meat products and the assessment of their quality.
UOM: 1 * 100 Items
MSDS
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Dosatest test strips provide precise and rapid pH determination, with up to four different colour blocks for each pH value.
Tuoteluettelon nro: (85409.600)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: These tri indicator papers show three different colours for each pH-value.
UOM: 1 * 5 Items
Tuoteluettelon nro: (87806.600)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
UOM: 1 * 1 Each
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Dosatest strips incorporate a colour scale and are ideal for determining pH values for coloured solutions.
Tuoteluettelon nro: (85402.600)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Indicator paper for testing across the complete pH range.
UOM: 1 * 5 Items
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Duo indicator papers show two different colours for each pH value.
Tuoteluettelon nro: (315052J)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Non bleeding special indicator dyes that are covalently bound onto the reagent paper and then adhered to plastic strips.
UOM: 1 * 100 Items
Tuoteluettelon nro: (VWRC109526.0005)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: These rolls (4,8 m × 10 mm) have only 1 colour zone and are useful where high precision of measurement is not necessary.
UOM: 1 * 5 Items
Tuoteluettelon nro: (87891.150)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
UOM: 1 * 1 Each
Toimittaja: MACHEREY-NAGEL
Kuvaus: These products are simple, completely impregnated indicator papers, which do not allow exact pH determinations, but pH adjustments during special chem...
Toimittaja: MACHEREY-NAGEL
Kuvaus: PEHANON® are special pH test strips that unify the pH indicator and the reference colours on one strip. Any sample colour has the same effect on both ...
Toimittaja: MACHEREY-NAGEL
Kuvaus: pH-Fix-indikaattoriliuskat mahdollistavat nopean pH-testauksen suoraan kiinnostavalla paikalla ja sopivat kouluttamattomille käyttäjille sekä analyytt...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 26
no targeter for Bottom