pH-testiliuskat, MQuant®, Supelco®
Toimittaja: Merck
MQuant®
1.09540.0001EA 16.5 EUR
1.09540.0001 1.09543.0001 1.09532.0001 MERC1.09531.0003-P 1.09502.0001 1.09542.0001 1.09450.0010 1.09531.0001 1.09545.0001 1.09584.0001 1.09535.0001 1.09541.0001 1.09533.0001
pH-testiliuskat, MQuant®, Supelco®
Testipaperit, pH-liuskat pH-testiliuskat
Testiliuskoissa käytetään indikaattorivärejä, jotka sitoutuvat kovalenttisesti reagenssipaperiin, joka on kiinnitetty muoviliuskoihin.
  • Väri ei liukene; liuskat voi turvallisesti kastaa mitattavaan liuokseen
  • Laadunvarmistus: testit tarkistetaan ja kalibroidaan käyttämällä sertifioitua puskuriliuosta
  • Liuskojen mittaama pH-alue voi olla laaja tai suppea
Lisävarusteiden tiedot: Analyse your pH 0 to 14 test strips (1.09535) with this reference card and the free MQuant® StripScan app. The brilliant colour-fast reference colours allow for robust measurement results even under changing lighting conditions. The StripScan app allows the customer to analyse the MQuant® test strips with their smartphone for fast, convenient and precise results which can be easily graphically presented and shared.