Lämpömittari, lämpömittari enimmäis- ja vähimmäisarvoilla
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
620-0920EA 27.3 EUR
620-0920
Lämpömittari, lämpömittari enimmäis- ja vähimmäisarvoilla
Lämpömittarit Dial Thermometers
Tämä suurin / pienin lämpömittari näyttää nykyisen lämpötilan ja rekisteröi korkeimmat ja pienimmät lämpötilat, jotka on saavutettu viimeisestä nollauksesta. Siinä on värikoodatut kaksoisvaa'at valkoisella taustalla ja nollausnuppi nopeaa, useita lukemia varten. Voidaan käyttää kosteissa tai kosteissa olosuhteissa, kuten kasvihuoneissa, näytteiden valmistusalueilla ja vedenkäsittelylaitoksissa.
  • Kolme erillistä nuolta
  • Vapaasti seisova tai seinälle asennettava
L×K: 230×200 mm