VWR®, Dial Thermometers
Toimittaja: VWR
VWR®
620-0868EA 14.7 EUR
620-0868 620-0871 620-0874
VWR®, Dial Thermometers
Lämpömittarit Analogue Thermometers
These thermometers are adapted for applications in heating, ventilation, air conditioning, food and beverage processing and storage, pharmaceutical and educational use.
  • Nopea ja tarkka
  • Helppolukuinen laite
  • Soveltuu vaihtoehdoksi elohopealämpömittareille
Immersion depth: Minimum immersion is 50 mm (2") in liquids or 100 mm (4") in gases
Ruostumaton teräsanturi
Toimitustiedot: 125 mm:n varsilämpömittareissa on anturin suojus ja taskupidike. 200 mm:n varsilämpömittareissa on mittalasipidike.