VWR®, Bi-Metallic Dial Thermometer, Refrigerator/Freezer
Toimittaja: VWR
VWR®
620-2146EA 17.1 EUR
620-2146
VWR®, Bi-Metallic Dial Thermometer, Refrigerator/Freezer
Lämpömittarit Analogue Thermometers
Tämä ilmalämpömittari, jossa on analoginen säätö, ilmaisee pakastimen ja jääkaapin lämpötilan tai pilaantumislämpötilan.
  • Stainless steel model stands sturdily on rack shelves
  • Dual scale (°F/°C)
  • Red arrow for easier reading
  • Round, black modern design