Lämpömittari, tarkkuuslämpömittarit
Toimittaja: Amarell
AMARL26004-FL/CC4EA 495 EUR
AMARL26004-FL/CC4 AMARL26004-FL/DKD4
Lämpömittari, tarkkuuslämpömittarit
Lämpömittarit Analogue Thermometers
These total immersion thermometers with enclosed scale are suitable for government verification. Red spirit.
  • Safe and environmentally friendly
  • Milk glass scale
  • Colourless capillary