Lämpömittari, yleiskäyttöiset lämpömittarit
Toimittaja: VWR, part of Avantor
620-0815EA 73.6 EUR
620-0815 620-0814
Lämpömittari, yleiskäyttöiset lämpömittarit
Lämpömittarit Glass Thermometers General Purpose Glass Thermometers
Näissä lämpömittareissa on lasihelmillä täytetty mikroputki, ja ne soveltuvat käytettäväksi vakiolämmityslohkoissa ja vesihauteissa.
  • PTFE-pinnoitus ehkäisee nesteen ja lasin kontaminaation
  • Osittain upotettava
  • Yksittäiset sarjanumerot
Sertifikaatit: Traceable to NIST.
Toimitustiedot: Supplied with multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish) statement of accuracy indicating accuracy traceable to NIST.