VWR®, Lämpömittari, lämpömittarit, inkubaattoreille ja vesihauteille
Toimittaja: VWR
VWR®
620-0887EA 84.4 EUR
620-0887 620-0821 620-0822 620-0889 620-0816 VWRU89095-804 620-0817 620-0818 620-0820
VWR®, Lämpömittari, lämpömittarit, inkubaattoreille ja vesihauteille
Lämpömittarit Analogue Thermometers
Contains red organic liquid against white back glass, except for 620-0891 which has yellow back glass.
  • For use in all standard heating blocks and incubators
  • PTFE coating keeps liquid and glass encapsulated in the event of breakage
  • Individually serialised