Lämpömittari, yleiskäyttöiset lämpömittarit
Toimittaja: VWR, part of Avantor
620-0894EA 43.8 EUR
VWRU89095-812 620-0894 620-0825 VWRU89095-814 620-0823 620-0893 620-0826
Lämpömittari, yleiskäyttöiset lämpömittarit
Lämpömittarit Glass Thermometers General Purpose Glass Thermometers
These oven thermometers contain red organic liquid against white back glass.
  • Näiden lämpömittarien lasirunkoon on muotoiltu pyöreä kohouma, joka pitää mittarin paikallaan
  • PTFE-pinnoite ehkäisee nesteen ja lasin kontaminoitumista, jos lämpömittari rikkoutuu