Lämpömittari, ympäristöystävälliset lämpömittarit, enviro safe
620-0880EA 17.3 EUR
VWRI620-0880
Lämpömittari, ympäristöystävälliset lämpömittarit, enviro safe
These earth friendly thermometers feature green, non toxic, biodegradable, enviro safe liquid against lead-free, white back glass. Ideal for use in chemical/petrochemical laboratories, universities, scientific institutions, food and beverage processing, pharmaceutical and medical industries, dairies, breweries and distilleries.
  • Enviro safe täyte
  • Lyijytön lasi
  • Yksittäiset sarjanumerot
  • Tarkkuus ilman mitään elohopean aiheuttamia vaaroja
Sertifikaatit: Standardien Envirokleen™, NIST mukainen.
Toimitustiedot: Includes a multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish) statement of accuracy and traceability.
Total = Täysupotus